Wichtige Dokumente
CN1H71001
Millipore
Polygard® CART 10" CD7
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materialien
polypropylene
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Polygard
Nennlänge Kartusche
10 in. (25 cm)
Porengröße
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
Kartuschencode
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filterelement
Rechtliche Hinweise
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany