Wichtige Dokumente
CN1202001
Millipore
*PP PLEAT CART 1.2UM 20" C-0
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materialien
polypropylene
Qualitätsniveau
Porengröße
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
Kartuschencode
Code 0 (2-222; O-rings)
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filterelement