CMP873TS1
Milligard® PES, 1,2/0,8 µm, Kartusche
pore size 1.2/0.8 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
Synonym(e):
Milligard PES 30" 1.2/0.8 μm Cartridge
Größe auswählen
+41 43 54 79 001oder
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter .Größe auswählen
About This Item
+41 43 54 79 001oder
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter .Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
EMPROVE® Filter
Milligard®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Milligard®
Parameter
1.38 bar max. differential pressure (20 psid) at 25 °C (Reverse)
5.52 bar max. differential pressure (80 psid) at 4-25 °C (Forward)
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
31.8 in.
Breite
2.7 in.
Nennlänge Kartusche
30 in. (75 cm)
Durchmesser
69 mm (2.71 in.)
Filtrationsfläche
1.59 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
Matrix
Milligard® PES
pore size
1.2/0.8 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code 7
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer wetting instructions of Filters with MILLIGARD® PES Membrane user guide
- Storage Statement: Please refer Filters with MILLIGARD® PES Membrane user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Angaben zur Herstellung
Autoclave wet 25x, 60 minute cycles at 128°C. In-line steam (wet): 10 forward cycles, 30 min.,
135 °C at ≤0.34 bar (5 psid) and 5 reverse cycles,
30 min., 135 °C at ≤0.07 bar (<1 psid)*.
*Devices were validated using steam at full differential pressure starting at 31 psid to a final differential pressure of 1 psid, resulting in a calculated average of 4 psid in forward and reverse directions.
Rechtliche Hinweise
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich