Merck
CC332
CytoSoft®-T-25-Kolben
Elastic Moduli 2 kPa
Synonym(e):
T25-Zellkulturflasche
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41106514
Packaging:
flask of 10 ea
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
packaging
flask of 10 ea
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Gebrauchsanweisung
Beschichtungsverfahren
Hinweis:Verwenden Sie diese Empfehlungen als Richtlinien, um die optimalen Beschichtungsbedingungen für Ihr Kultursystem zu bestimmen. Der Boden der Platte kann durch übermäßige mechanische Kraft, zum Beispiel Zentrifugieren oder direkten Kontakt mit Handhabungswerkzeugen für Flüssigkeiten (Spitzen, Pipetten usw.), abgelöst werden.
1. Entfernen Sie das CytoSoft® Produkt in einer sterilen Werkbank aus der Schutzfolie.
2. Bereiten Sie das extrazelluläre Matrixmaterial vor, indem Sie es in aminfreiem Puffer mit pH-Wert 7,4 bis 7,9 (z. B. 1 X DPBS) neutralisieren. Wir empfehlen keine Verwendung von Gelatine als EZM-Protein. Hinweis: Wärmen Sie die Beschichtungslösung vor dem Gebrauch auf etwa Raumtemperatur vor.
3. Nach Bedarf verdünnen und 1 ml Lösung in jeden Well geben, um die Oberfläche zu beschichten. Hinweis: Die empfohlene Verdünnung für PureCol-Typ-I-Kollagen beträgt 1:30 (~ 100 µg/ml). Hinweis: Die hydrophobe Oberfläche erfordert größere Volumina zum Bedecken der gesamten Oberfläche als gängige Kunststoffplatten.
4. Inkubieren Sie EZM-beschichtete CytoSoft® bei Raumtemperatur abgedeckt für 1 Stunde.
5. Nach dem Inkubieren saugen Sie verbleibendes Material auf und spülen die beschichteten Oberflächen sofort zweimal mit Nährmedium oder PBS. Lassen Sie etwa 2,5 ml Medium in jedem Well, um die Oberfläche bedeckt zu halten. Hinweis: Lassen Sie die Oberfläche von CytoSoft® nicht austrocknen, nachdem die Oberfläche benetzt wurde.
6. Beschichtete Oberflächen sind gebrauchsfertig. Gängige Entnahmeverfahren zum Entfernen von Zellen aus Kulturware können zum Entnehmen von Zellen aus dem CytoSoft®-Produkt eingesetzt werden, einschließlich Trypsin, Accutase® und nicht-enzymatische Zellablösungslösungen.
CytoSoft®-T-25-Kolben verfügen über ein definiertes Elastizitätsmodul am Boden eines Standard-T-25-Kolbens für Zellexpansionsanwendungen. Die Dicke des Silikongels entspricht einheitlich einer ~ 0,5 mm dicken Silikonschicht in jedem Kolben und ist mit Kulturen von Säugtierzellen voll kompatibel. Die Silikongele werden aktiviert und können vor der Zellzugabe an eine gereinigte EZM wie PureCol-Typ-I-Kollagen (Nr. 5005) binden. Die Platten sind steril verpackt und werden mit 10 Kolben pro Packung geliefert.
Die Steifigkeit des Substrats, an dem Zellen anhaften, kann eine tiefgreifende Wirkung auf die Zellmorphologie und Genexpression haben. Die CytoSoft®-Produkte bieten ein Hilfsmittel, um Zellen auf Substraten unterschiedlicher Steifigkeit zu kultivieren, die eine große physiologische Bandbreite abdecken. Auf dem Boden jedes Kolbens befindet sich eine dünne Schicht eines speziell formulierten, biokompatiblen Silikons, dessen Elastizitätsmodul (Steifigkeit) sorgfältig gemessen und zertifiziert wird. Die Oberflächen der Gele in CytoSoft®-Produkten werden funktionalisiert, um kovalente Bindungen mit Aminen auf Proteinen bilden zu können. Diese chemische Funktionalisierung ist stabil, und für die Reaktion ist kein Katalysator erforderlich; dies ermöglicht die Beschichtung von Geloberflächen mit Matrixproteinen und Beschichtungszellen.
Die Silikonsubstrate der CytoSoft®-Produkte sind optisch transparent und weisen eine geringe Eigenfluoreszenz auf. Die Silikonschicht in jedem Kolben ist jeweils fest an den Boden des Kolbens gebunden. Anders als Hydrogele (wie etwa Polyacrylamid-Gele) neigen Silikongele nicht zur Hydrolyse, trocknen nicht ein, quellen nicht auf und sind widerstandsfähig und beständig gegen Zerreißen oder Rissbildung; ihre Elastizitätsmodule (Steifigkeiten) bleiben auch bei längerer Lagerung fast unverändert.
CytoSoft®-Produkte ermöglichen das Ernten von Zellen unter Verwendung von Enzymen wie Trypsin und Kollagenase. Während oder nach der Enzymbehandlung findet kein biochemischer Abbau des Substrats statt, und es verbleiben keine Substratrückstände in der von einer CytoSoft®-Platte gewonnenen Probe.
Application
Youngsches Elastizitätsmodul: 1,0-3,0 kPa
Sterilität: Ozon
Zellanlagerung: Getestet
Zellwachstum: Getestet
Preparation Note
Lagern Sie CytoSoft®-Bildgebungsplatten bei Raumtemperatur.
Other Notes
Elastizitätsmodule 2 kPa
Legal Information
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
CytoSoft is a registered trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
PureCol is a trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CytoSoft®-T-25-Kolben
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CC33204065269216445