Fortfahren mit
CC175
Lungen-dEZM-Gel-Hydrogel-Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Storage temp.:
2-8°C
Shipped in:
ambient
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Die zelluläre Mikroumgebung beeinflusst das Verhalten von Zellen durch sowohl biophysische als auch biochemische Wege direkt und indirekt. Die Mikroumgebung besteht aus Proteinen der extrazellulären Matrix (EZM), anderen umgebenden Zellen, Zytokinen, Wachstumsfaktoren, Hormonen und anderen bioaktiven Mitteln sowie nano-/mikroskaligen mechanischen Eigenschaften wie physische Spannung/Steifheit. Die Dezellularisierung ist ein Prozess in der Biomedizintechnik zum Isolieren der nativen extrazellulären Matrix (EZM) aus einem Gewebe von den darin lebenden Zellen, wodurch nur das EZM-Gerüst des Originalgewebes zurückbleibt, das in Zellkulturen und der Geweberegeneration eingesetzt werden kann. Im Vergleich zu anderen Basalmembranextrakten aus Tumoren (Matrigel@) können diese dEZM-Hydrogelgerüste eine physiologischere Umgebung mit besseren Wachstumsraten für Zellen bereitstellen, ohne exogene Wachstumsfaktoren zu verwenden. Unsere gewebespezifischen dEZM-Gel-Hydrogel-Kits sind eine Reihe von nativen dezellularisierten extrazelluläre Matrix (EZM)-Proteinlösungen aus verschiedenen gesunden Schweineorganen (Knochen, Herz, Leber, Niere, Darm, Haut und Lunge). Diese Hydrogele können als traditionelle 2D-EZM-Beschichtungen oder als Hydrogele zum Einkapseln für 3D-Zellkulturanwendungen eingesetzt werden.
Application
pH-Wert: 2,0–3,0Gelierung: Bildet GelBiokompatibilität: 90 % ZellviabilitätSterilität: Keine Pilze oder Bakterien nachgewiesenMycoplasma: NegativPRRS, PRV: Negativ
Features and Benefits
Dezellularisiertes Lungen-EZM-Gerüst für traditionelle 2D- und 3D-Zellkulturanwendungen.
Preparation Note
Lagern Sie alle Komponenten des dEZM-Gel-Hydrogel-Kits bei 2–8 °C (nicht einfrieren).
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CC170CC174CC172
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
biological source
Porcine
biological source
Porcine
biological source
Porcine
biological source
Porcine
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)