Merck
CC1059
Sigma-Aldrich
MMP-7, humane, rekombinante aktive Form
Synonym(e):
Matrilysin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Form
liquid
Spezifische Aktivität
5,000 units/mg protein
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Konzentration
0.1 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
MOLEKÜLMASSE:
19.130 berechnet anhand der Aminosäuresequenz und 20.000 anhand von SDS-PAGE, gefolgt von Färben mit CBB R-250.
Produktherkunft: Rekombinante E. coli, aus rekombinantem humanem Promatrilysin aufbereitet
Einheitendefinition
Spezifische Aktivität: Eine Einheit der Enzymaktivität ist als die Menge, die für den Aufschluss von 1 μg Azocoll/min bei einem pH-Wert von 7,5 und 37 °C in Gegenwart von 0,5 mmol/l p-Aminophenylquecksilberacetat erforderlich ist, definiert.
Physikalische Form
Lösung in 10 mmol/l HEPES (pH-Wert 7,4), 5 mmol/l CaCl2, 0,15 mol/l NaCl.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -80 ºC bis zu ein Jahr haltbar.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tristen V Tellman et al.
International journal of molecular sciences, 22(6) (2021-04-04)
The Perlecan-Semaphorin 3A-Plexin A1-Neuropilin-1 (PSPN) Complex at the cell surface of prostate cancer (PCa) cells influences cell-cell cohesion and dyscohesion. We investigated matrix metalloproteinase-7/matrilysin (MMP-7)'s ability to digest components of the PSPN Complex in bone metastatic PCa cells using in