CBL479
Anti-Integrin β3 Antibody, clone PM6/13
clone PM6/13, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
CD61
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Klon
PM6/13, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGB3(3690)
Spezifität
Antigen distribution:
Platelets >98%
Megakaryocytes >98%
Granulocytes 0%
Monocytes 0%
LGL cells 0%
B cells 0%
T cells 0%
Peripheral blood lymphocytes 0%
FUSION PARTNER: SP2/0 myeloma cell line
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Integrine
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable