CBL468
Anti-PECAM-1 Antibody, domains 3-6 of human PECAM-1, clone HC1/6
clone HC1/6, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
CD31
Größe auswählen
CHF 476.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 476.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Klon
HC1/6, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PECAM1(5175)
Spezifität
FUSION PARTNER: P3-x63Ag8.653 myeloma cell line
Immunogen
Anwendung
This antibody will stain frozen tissue sections
Suitable for immunoprecipitation studies
Suitable for flow cytometry either indirectly or directly when labelled with FITC or R-PE
Suitable for use on formalin fixed paraffin embedded sections after protease pre-treatment.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Activated microglial cells
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable