CB1044
Anti-OCLN Mouse mAb (1G7)
liquid, clone 1G7, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Occludin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G7, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OCLN(100506658)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
HL-60 cells, HeLa cells
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable