BM-10L-BK
Anti-D (Klone TH-28/MS-26) Blutgruppenbestimmungsreagens
BIOSCOT™ Anti-D Blend from the clones TH-28/MS-26, Human IgM/IgG, Blood Grouping Reagent
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Klon
TH-28 Human IgM/MS-26 Human IgG, monoclonal
Form
liquid
Verpackung
pkg of 10 L
Hersteller/Markenname
BIOSCOT™
Konzentration
10-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
Methode(n)
agglutination assay: suitable
pH-Wert
7.1-7.3
Isotyp
IgG
IgM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable