AQFA04700
Quarzfaserfilter ohne Bindemittel
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Quarz-Membranfilter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
plain filter
quartz membrane (fiber)
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
950 °C max. temp.
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
430 μm
Versandbedingung
ambient
Anwendung
- Messung von Schwermetallkonzentrationen und kleinen Partikelmengen
- EPA PM10-Überwachung• PM2,5-Überwachung
- Analyse auf Mikroplastik
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.