AP512
Sheep Anti-Human IgM, (Fc) Antibody
Chemicon®, from sheep
Synonym(e):
Ig mu chain C region
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Sekundär- & Kontrollantikörper
Isotypspezifische Kontrollantikörper
Qualität
ELISA Analysis: A representative lot detected Sheep Anti-Human IgM, (Fc) in ELISA.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human IgG, Human IgG Fab Fragment, Human IgG Fc, Human IgM Fc, Human IgM (myeloma) Fab m fragment, Human IgA, Mouse IgM, Rat IgM whole molecule, Chicken IgM whole molecule, Goat IgM whole molecule, Guinea Pig IgM whole molecule, Hamster IgM whole molecule, and Rabbit IgM whole molecule
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable