AP126P
Chicken Anti-Mouse IgG Antibody, HRP conjugate
Chemicon®, from chicken
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
chicken
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Sekundär- & Kontrollantikörper
Sekundärantikörper gegen Gesamtimmunglobulin
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
-20°C for up to 12 months after date of receipt. Do not freeze the antibody unless it needs to be stored for an extended period of time. It is recommended that the antibody be stored in the dark.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable