AP1168
Anti-TNFSF14 Mouse mAb (4E3)
liquid, clone 4E3, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Tumor Necrosis Factor Receptor Like 2, Anti-Tumor Necrosis Factor Superfamily Member 14, Anti-Tumor Necrosis Factor Superfamily Member 14, Anti-Tumor Necrosis Factor Receptor Like 2
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4E3, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNFSF14(8740)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
![](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/pdp-descriptions/emd-biosciences-images-blot-en-us-ap1168-stain-ps/emd-biosciences-images-blot-en-us-ap1168-stain-ps.jpg)
![](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/pdp-descriptions/emd-biosciences-images-blot-en-us-ap1168-blot/emd-biosciences-images-blot-en-us-ap1168-blot.jpg)
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Human spleen tissue
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable