Merck
AP10045S1
Millipore
Einlagenspender mit 2 Behältern
Dispensing of sterile absorbent pads, 100 absorbent cellulose pads, diam. 45 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.24
Materialien
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
Sterilität
sterile
Durchmesser
45 mm
Aufnahme
sample type wine
sample type sport drink
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type cider
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type cosmetics
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
1 Kompressenspender mit 2 Behältern, je 100 sterile, absorbierende Einlagen aus Cellulose, 45 mm Durchmesser, wird zur Verstärkung von Filtern in Millipore-Monitoren für Kontaminationsanalysen eingesetzt. Gesättigt mit Nährmedium können sie auch zur Kultur von Mikroorganismen auf Membranen verwendet werden. Zur Erhöhung der Flussrate und des Durchsatzes können unsere Netztrennscheiben zwischen die Filter für eine Serienfiltration platziert werden, um zu verhindern, dass der nachgelagerte Siebfilter die Poren des vorgelagerten Filters zusetzt. Die absorbierenden Einlagen verhindern eine Beschädigung der Membran unter hohem Druck oder hoher Fließgeschwindigkeit. Von dem in diesen absorbierenden Einlagen verwendeten reinen, weißen Cellulose wurden Proben entnommen und getestet. Es entspricht den Spezifikationen.
Anwendung
Diese Einlagen finden Anwendung in Bereichen wie Kliniken, Kosmetika, Umwelt, Lebensmittel und Getränke, industrielle QC und Pharmazeutika.
Zur mikrobiologischen Analyse von Bier, Flaschenwasser, Most, Sportgetränken und Wein mittels Membranfiltration.
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13