ABT268
Anti-Liprin Alpha 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
LAR-interacting protein 1, LIP-1, Protein tyrosine phosphatase receptor type f polypeptide-interacting protein alpha-1, PTPRF-interacting protein alpha-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPFIA1(8500)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Liprin Alpha 1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1