ABT1372
Anti-phospho-Keratin-8 Antibody (Ser23)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Keratin, type II cytoskeletal 8, Ser23-phosphorylated, CK-8, Ser23-phosphorylated, Cytokeratin-8, Ser23-phosphorylated, K8, Ser23-phosphorylated, Keratin-8, Ser23-phosphorylated, Type-II keratin Kb8, Ser23-phosphorylated
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer23)
Angaben zum Gen
human ... KRT8(3856)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilutiion of this antibody detected keratin-8 Ser23 phosphorylation in 10 µg of lysate from phosphatase inhibitors-treated, but not untreated, HeLa cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable