Wichtige Dokumente
ABT121
Sigma-Aldrich
Anti-T-Cadherin(CDH13)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Cadherin-13, Heart cadherin, H-cadherin, P105, Truncated cadherin, T-cad, T-cadherin
Größe auswählen
100 μG
CHF 449.00
CHF 449.00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 449.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 449.00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
horse, human, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDH13(1012)
Allgemeine Beschreibung
T-Cadherin (CDH13), auch als Cadherin 13 bekannt, ist ein Mitglied der Cadherin-Superfamilie. Dieses Protein ist einzigartig im Vergleich zu anderen Familienmitgliedern, da ihm die zytoplasmatischen Domänen fehlen und es durch den GPI-Anker in der Zellmembran verankert ist. T-Cadherin wird im kardiovaskulären System verbreitet exprimiert. Mutationen an T-Cadherin stehen mit vielen Krebsarten in Verbindung.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt T-Cadherin an der Cadherin 1-Domäne. Dieser Antikörper weist das ~130-kDa-Pro-Protein und die proteolytisch gespaltene reife ~105-kDa-Isoform nach. (Denzel, M., et al. (2010). J Clin Invest.120(12):4342–4352.)
Immunogen
Epitop: Cadherin 1-Domäne
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem Human-T-Cadherin an der Catherin 1-Domäne entspricht.
Anwendung
Der Anti-T-Cadherin(CDH13)-Antikörper weist die Konzentration von T-Cadherin (CDH13) nach, wurde publiziert und zur Verwendung in WB, IH(P) validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Adhäsion (CAM)
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies T-Cadherin in humanem Hirn- und Herzgewebe nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an humanem Herzgewebelysat.
Western-Blot-Analyse: 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wies T-Cadherin in 10 µg humanem Herzgewebelysat nach.
Zielbeschreibung
~130 kDa und ~105 kDa gemessen.
~130 kDa entspricht dem Pro-Protein und ~105 kDa entspricht der proteolytisch gespaltenen reifen Isoform. (Denzel, M., et al. (2010). J Clin Invest.120(12):4342–4352.)
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Humanes Herzgewebelysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dhanya Dhanyalayam et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 9, 783974-783974 (2022-04-05)
Coronavirus disease-2019 (COVID-19) caused by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2; CoV2) is a deadly contagious infectious disease. For those who survive COVID-19, post-COVID cardiac damage greatly increases the risk of cardiomyopathy and heart failure. Currently, the number of
Ken Okamura et al.
Pigment cell & melanoma research, 33(6), 826-833 (2020-06-20)
Racemic RS-4-(4-hydroxyphenyl)-2-butanol (rhododendrol; trade name: Rhododenol [RD]), which is used in topical skin-lightening cosmetics, was unexpectedly reported in Japan to induce leukoderma or vitiligo called RD-induced leukoderma (RIL) after repeated application. To our knowledge, no studies have investigated chemical-induced vitiligo
Daniel J Tyrrell et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 42(8), 1060-1076 (2022-05-06)
Aging enhances most chronic diseases but its impact on human aortic tissue in health and in thoracic aortic aneurysms (TAA) remains unclear. We employed a human aortic biorepository of healthy specimens (n=17) and those that underwent surgical repair for TAA
Weiwen Liu et al.
Journal of Cancer, 9(1), 117-128 (2018-01-02)
Dapivirine is one of reverse transcriptase inhibitors (RTIs). It is the prototype of diarylpyrimidines (DAPY), formerly known as TMC120 or DAPY R147681 (IUPAC name: 4- [[4-(2, 4, 6-trimethylphenyl) amino]-2-pyrimidinyl] amino]-benzonitrile; CAS no.244767-67-7). The purpose of this study is to investigate
Julien Guerrero et al.
Stem cells translational medicine, 11(2), 213-229 (2022-03-09)
Cells of the stromal vascular fraction (SVF) of human adipose tissue have the capacity to generate osteogenic grafts with intrinsic vasculogenic properties. However, cultured adipose-derived stromal cells (ASCs), even after minimal monolayer expansion, lose osteogenic capacity in vivo. Communication between