ABS543
Anti-Colipase Antibody
serum, from rabbit
Synonym(e):
Colipase
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CLPS(1208)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Signalübertragung & Neurowissenschaft
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Colipase in mouse pancreas (Miller, R., et al. (2009). AM J Physiol Endocrinol Metab. 297:E856-E865).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Colipase in HEK293T cells transiently transfected to express Arg92 and Cys92 colipase (Xiao, X., et al. (2013). Journal of Lipid Research. 54:514-521).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Colipase in mouse pancreas tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1