ABS535
Anti-Arginase-1-Antikörper
from chicken
Synonym(e):
Type 1 Arginase
ARG1
Biologische Quelle
chicken
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
guinea pig, human, mouse, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgY
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ARG1(383)
mouse ... Arg1(11846)
rat ... Arg1(29221)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalisierung
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Arginase-1 in RAW-Zelllysat nachgewiesen (Morris, S., et al. (1998). Am J Physiol Endocrinol Metab 275:E740–E747, 1998).
Qualität
Western-Blot-Analyse: Mit 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde Arginase-1 in 10 µg LN-Gewebelysat von Mäusen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable