Wichtige Dokumente
ABS532
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM63-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
E3 ubiquitin-protein ligase TRIM63, Iris ring finger protein, Ring finger protein 28, muscle-specific RING finger protein 1, muscle-specific RING finger protein 2, Tripartite motif-containing protein 63, Striated muscle RING zinc finger protein, TRIM63,
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TRIM63(84676)
Allgemeine Beschreibung
TRIM63, auch bekannt als E3-Ubiquitin-Protein-Ligase TRIM63, Iris-RING-Fingerprotein, Muskel-spezifisches RING-Fingerprotein 1, MuRF-1, MuRF1, RING-Fingerprotein 28, RING-Zinkfingerprotein aus der quergestreiften Muskulatur, Tripartit-Motiv enthaltendes Protein 63, wird vom Gen TRIM63/IRF/MURF1/RNF28/SMRZ kodiert und ist eine E3-Ubiquitin-Ligase. TRIM63 vermittelt die Ubiquitinierung und den anschließenden proteasomalen Abbau von CKM, GMEB1 und HIBADH. Darüber hinaus reguliert es den proteasomalen Abbau von Muskelproteinen bei Starvierung der Aminosäuren, wobei die Muskelproteine katabolisiert werden, um andere Organe mit Aminosäuren zu versorgen. TRIM63 hemmt die De-novo-Synthese von Skelettmuskulaturproteinen bei Starvierung der Aminosäuren, reguliert den proteasomalen Abbau von kardialem Troponin I/TNNI3 und möglicherweise auch den Abbau von anderen Sarkomer-assoziierten Proteinen. TRIM63 kann als Regulator des anti-hypertrophen PKC-vermittelten Signalwegs bei Atrophie und Hypertrophie der quergestreiften Muskulatur eine Rolle spielen. TRIM63 kann durch TTN in Muskelzellen die Organisation der Myofibrillen regulieren. TRIM63 wird im Herz und in der Skelettmuskulatur selektiv exprimiert. Zudem wird TRIM63 in der Iris exprimiert.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das dem C-Terminus von humanem TRIM63 entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-TRIM63-Antikörper ist zur Verwendung in WB und IH(P) zum Nachweis von TRIM63 validiert.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge dieses Antikörpers in einer Verdünnung von 20 µg/ml wurde das Trim63-Protein in menschlichen Kardiomyozyten nachgewiesen. Eine ähnliche Färbung lies sich in einer Verdünnung von 4 µg/ml in Myozytengewebe aus der menschlichen Skelettmuskulatur erkennen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Lysat aus der menschlichen Skelettmuskulatur.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde Trim63 in 10 µg Lysat aus der menschlichen Skelettmuskulatur nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 40 kDa gemessen. Bei höheren Antikörperkonzentrationen oder längerer Exposition können uncharakterisierte Banden nachgewiesen werden.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable