ABS521
Anti-RSK4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Q9UK32, KS6A6_HUMAN, RPS6KA6, RSK4, Q9UK32, B2R854, Q6FHX2, Q8WX28, Q9H4S6, Ribosomal protein S6 kinase alpha-6, p90RSK6
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPS6KA6(27330)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Kinasen & Phosphatasen
Allgemeine Posttranslationsmodifikation
Immunoprecipitation analysis: 5 ug of Cat. No. ABS521, Anti-RSK4 was used to immunoprecipitate RSK4 in 0.665mg of PC12 cell lysate. Uncharacterized bands may be detected at high antibody concentration or longer exposures
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RSK4 in 10 µg of rat PC12 cell lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable