ABS442
Anti-LZTR2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Leucine zipper-like transcription regulator 2, SEC16B, RGPR, RGPR-p117, KIAA1928, LZTR2, SEC16S, Regucalcin gene promoter region-related protein p117, Protein transport protein Sec16B, SEC16 homolog B
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (immunogen homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SEC16B(89866)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Stoffwechselhormone & Rezeptoren
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LZTR2 in 15 µg of mouse kidney tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Mouse kidney tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable