ABS233-AF488
Anti-PI3 Kinase p85 Antibody, N-SH2 domain Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonym(e):
Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit alpha, PI3-kinase regulatory subunit alpha, PI3K regulatory subunit alpha, PtdIns-3-kinase regulatory subunit alpha, Phosphatidylinositol 3-kinase 85 kDa regulatory subunit alpha, PI3-kinase subunit p85-al
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 488
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... Pik3R1(282307)
human ... PIK3R1(5295)
mouse ... Pik3R1(18708)
rat ... Pik3R1(25513)
rhesus monkey ... Pik3R1(698996)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PI3 kinase p85 subunit in 4% paraformaldehyde-fixed, 0.1% Triton X-100-permeabilized HepG2 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2