ABS1645
Anti-Chromatin-Modifying Protein 6
from rabbit
Synonym(e):
Chromatin-modifying protein 6, Charged multivesicular body protein 6, Vacuolar protein sorting-associated protein 20, Vps20, hVps20
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, monkey
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHMP6(79643)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Chromatin-Modifying Protein 6 in HEK293 cell lysate (Langelier, C., et. al. (2006). J Virol. 80(19):9465-80).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Chromatin-Modifying Protein 6 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1