Merck
ABN998
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PSD95-Antikörper (Thr19)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Disks large homolog 4, Postsynaptic density protein 95, PSD-95, Synapse-associated protein 90, SAP-90, SAP90
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr19 )
Angaben zum Gen
human ... DLG4(1742)
Allgemeine Beschreibung
PSD95 (postsynaptisches Dichteprotein 95) stellt eine Klasse von Ankerproteinen dar, die dazu dienen, verschiedene neuronale Ionenkanäle anhand ihrer postsynaptischen Dichte zu lokalisieren. PSD95 und verwandte Proteine weisen PDZ-Domänen auf, die über ein ET/SXV-Motiv im zytoplasmischen Carboxyl-Terminus der Rezeptorkanäle mit NMDA-Rezeptoren und spannungsgesteuerten K+-Kanälen interagieren.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das dem humanen phospho-PSD95 (Thr19) in der Nähe des N-Terminus entspricht.
Epitop: Nahe am N-Terminus
Anwendung
Anti-phospho-PSD95 (Thr19) ist ein Antikörper gegen phospho-PSD95 (Thr19) zur Verwendung in Western Blots, Peptidinhibitionsassays und der Immunhistochemie (Paraffin).
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:50 wurde PSD95 (Thr19) in menschlichem Cerebellum-, menschlichem Großhirnrinden- und menschlichem Thalamus-Gewebe nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an fetalem Hirngewebe-Lysat des Menschen.
Western-Blot-Analyse: Mit 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde phospho-PSD95 (Thr19) in 10 µg fetalem Hirngewebe-Lysat des Menschen nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 80 kDa gemessen. Das berechnete Molekulargewicht beträgt 80 kDa, wobei phospho-PSD95 (Thr19) in manchen Western Blots als ~ 80–95-kDa-Bande nachgewiesen wurde (Nelson, C.D., et al. (2013). J. of Neuroscience. 33(29):12122–12135).
Physikalische Form
Affinität
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable