ABN73
Anti-Neutral amino acid transporter (ASCT2) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Neutral amino acid transporter B(0), Baboon M7 virus receptor, RD114/simian type D retrovirus receptor, Sodium-dependent neutral amino acid transporter type 2, Solute carrier family 1 member 5
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC1A5(6510)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Ionenkanäle & -transporter
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Neutral amino acid transporter on 10 µg of human placenta tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human placenta tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable