ABN484
Anti-KCNK13 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Potassium channel subfamily K member 13, Tandem pore domain halothane-inhibited potassium channel 1, THIK-1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (immunogen homology)
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KCNK13(56659)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsneurowissenschaft
Qualität
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected KCNK13 in 15 µg of rat brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rat brain tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable