ABN46
Anti-DISC1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Disrupted in schizophrenia 1 protein
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DISC1(27185)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected DISC1 in 10 µg of human hippocampus tissue lysate.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable