ABN427
Anti-RalDH3 (ALDH1A3)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Aldehyde dehydrogenase family 1 member A3, Aldehyde dehydrogenase 6, RALDH-3, RalDH3, Retinaldehyde dehydrogenase 3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ALDH1A3(220)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Immunofluorescence Analysis: A 1:150 dilutioin from a representative lot immunostained trabecula analge of the developing eye in paraffin-embedded embryonic E15 Sprague Dawley (SD) rat head sections by fluorescent immunohistochemistry (Courtesy of Anna Ashton, University of Aberdeen).
Western Blotting Analysis: A 1:1,500 dilutioin from a representative lot detected RalDH3 in 50 µg of new born (postnatal P0) Sprague Dawley (SD) rat whole eye tissue lysate, but not in adult SD rat brain lateral cortex and pons tissue lysates (Courtesy of Anna Ashton, University of Aberdeen).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilutioin of this antibody detected RalDH3 in 10 µg of mouse retina tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable