Merck
Alle Fotos(4)
Dokumente
ABN410
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF423-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Zinc finger protein 423, Olf1/EBF-associated zinc finger protein, hOAZ, Smad- and Olf-interacting zinc finger protein, ZFP423
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZNF423(23090)
Allgemeine Beschreibung
ZNF423, auch Zinkfingerprotein 423, Olf1/EBF-assoziiertes Zinkfingerprotein, hOAZ- oder Smad- und Olf-interagierendes Zinkfingerprotein genannt, wird vom Gen ZNF423/KIAA0760/NPHP14/OAZ kodiert und ist ein Transkriptionsfaktor, der je nach Anwendung als Aktivator oder Repressor fungieren kann. ZNF423 spielt eine wichtige Rolle bei der BMP-Signaltransduktion und olfaktorischen Neurogenese. ZNF423 fungiert durch die Wechselwirkung mit EBF1, einem Transkriptionsfaktor, der an der Differenzierung von terminalen olfaktorischen Rezeptorneuronen beteiligt ist, als transkriptioneller Repressor. ZNF423 wirkt durch die Beteiligung an der entwicklungsbedingten Umstellung, die den Übergang von der Differenzierung zur Reifung von olfaktorischen Rezeptorneuronen reguliert, an der olfaktorischen Neurogenese mit und regelt die Proliferation und Differenzierung von neuralen Vorläufern in Formationen des Vermis cerebelli. ZNF423 wird sowohl von Föten als auch von Erwachsenen in vielen Organen exprimiert, darunter Gehirn, Lunge, Skelettmuskulatur und Herz. ZNF423-Defekte führen zu der genetischen Nierenerkrankung Nephronophthise und zu einer neurologischen Störung, die als Joubert-Syndrom bezeichnet wird.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das einer Region in der Nähe des C-Terminus von humanem ZNF423 entspricht. (Hinweis: Das Immunogen weist eine Sequenzhomologie von 93 % zu Rindern auf.)
Epitop: Nahe am C-Terminus
Anwendung
Anti-ZNF423-Antikörper ist ein Antikörper gegen ZNF423 und wird in Western Blots, IHC (Paraffin) und ICC verwendet.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:500 und 1:50 wurde ZNF423 in Cerebellum-Gewebe von Menschen bzw. Ratten nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:500 wurde ZNF423 in menschlichem Thalamus- und Hippocampus-Gewebe nachgewiesen.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:100 wurde ZNF423 in NIH/3T3-Zellen nachgewiesen.
DyLight® ist eine eingetragene Marke von Thermo Fisher Scientific.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in P7-Hirngewebe-Lysat von Mäusen.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers wiesen ZNF423 in 10 µg P7-Hirngewebe-Lysat von Mäusen nach.
Zielbeschreibung
~ 125 kDa gemessen. In manchen Zelllysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
DyLight is a registered trademark of Pierce Biotechnology, Inc.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gen Wang et al.
Breast cancer research and treatment, 175(3), 567-578 (2019-04-03)
In early stage, ERα-positive breast cancer, concurrent use of endocrine therapy and chemotherapy has not been shown to be superior to sequential use. We hypothesized that genetic biomarkers can aid in selecting patients who would benefit from chemo-endocrine therapy. Our
William N Addison et al.
Molecular and cellular biology, 39(8) (2019-01-30)
Satellite cells (SCs) are skeletal muscle stem cells that proliferate in response to injury and provide myogenic precursors for growth and repair. Zfp423 is a transcriptional cofactor expressed in multiple immature cell populations, such as neuronal precursors, mesenchymal stem cells
Thanh N Dang et al.
BMC cancer, 22(1), 300-300 (2022-03-23)
Well-differentiated and dedifferentiated liposarcomas are rare soft tissue tumors originating in adipose tissue that share genetic abnormalities but have significantly different metastatic potential. Dedifferentiated liposarcoma (DDLPS) is highly aggressive and has an overall 5-year survival rate of 30% as compared
Ojas Deshpande et al.
PLoS genetics, 16(9), e1009017-e1009017 (2020-09-15)
Interpreting rare variants remains a challenge in personal genomics, especially for disorders with several causal genes and for genes that cause multiple disorders. ZNF423 encodes a transcriptional regulatory protein that intersects several developmental pathways. ZNF423 has been implicated in rare
Chen-Cheng Lee et al.
Molecular cell, 76(3), 500-515 (2019-08-20)
Diet-induced obesity can be caused by impaired thermogenesis of beige adipocytes, the brown-like adipocytes in white adipose tissue (WAT). Promoting brown-like features in WAT has been an attractive therapeutic approach for obesity. However, the mechanism underlying beige adipocyte formation is