ABN333
Anti-Neurotrypsin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Neurotrypsin, Leydin, Motopsin, Serine protease 12
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Neurotrypsin in human midbrain and rat cerebellum tissues.
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Neurotrypsin in 10 µg/mL of mouse testis tissue lysate.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable