ABN2247
Anti-altFUS
Synonym(e):
Alt-Fus
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Mol-Gew.
calculated mol wt 17.74 kDa
observed mol wt ~20 kDa
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Epitopsequenz
Internal
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FUS(2521)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in Human brain tissue lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected altFUS in Human brain tissue lysates.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected altFUS in Immunocytochemistry applications (Brunet, M.A., et. al. (2021). EMBO Rep. 22(1); e50640).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable