ABN2246
Anti-PTP zeta/Phosphacan
from rabbit
Synonym(e):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase zeta, EC:3.1.3.48, R-PTP-zeta, 3F8 chondroitin sulfate proteoglycan, 3H1 keratan sulfate proteoglycan, Phosphacan
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Ptprz1(25613)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PTP zeta/Phosphacan in rat cerebral cortex and rat hippocampus tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable