ABN1464
Anti-GRP-78
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
78 kDa glucose-regulated protein, GRP-78, Endoplasmic reticulum lumenal Ca(2+)-binding protein grp78, Heat shock 70 kDa protein 5, Immunoglobulin heavy chain-binding protein, BiP
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
ground squirrel (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), goat (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HSPA5(3309)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected GRP-78 in human cerebellum, human pancreas, human small intestine, and human tonsil tissues.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected GRP-78 in NIH/3T3 cells.
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected GRP-78 in 10 µg of A431 cell lysates.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable