ABN111
Anti-RGS11 (CT) Antibody
from rabbit
Synonym(e):
Regulator of G-protein signaling 11, RGS11
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RGS11(8786)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
GPCR-, cAMP/cGMP- & kalziumabhängige Signalübertragung
Qualität
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RGS11 in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human placenta tissue lysate