ABN1016
Anti-CCM3/PDCD10
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Programmed cell death protein 10, Cerebral cavernous malformations 3 protein, TF-1 cell apoptosis-related protein 15
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
Xenopus (based on high sequence homology), rat (based on high sequence homology), mouse (based on high sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDCD10(11235)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CCM3/PDCD10 in 100 µg of lysate from untreated, but not CCM3 shRNA-treated, EA.hy926 human umbilical vein endothelial cells (Courtesy of Kyle M. Draheim, Ph.D., Xiaofeng Li, Ph.D., Rong Zhang, David A.Calderwood, Ph.D. and Titus J. Boggon, Ph.D., Yale University, U.S.A.).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected CCM3/PDCD10 in 10 µg of EA.hy926 human umbilical vein endothelial cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable