ABF1069
Anti-TOE1 (Ab-86)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Target of EGR1 protein 1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TOE1(114034)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FLAG-tagged wild-type or mutant TOE1 with D328A, D363A/D373A, or D387A point mutions following their immunoprecipitation by an anti-FLAG antibody (Sperandio, S., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(26):E3392-E3401).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected TOE1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1