ABE604
Anti-Bonzo Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
C-X-C chemokine receptor type 6, CXC-R6, CXCR-6, CDw186, G-protein coupled receptor STRL33, G-protein coupled receptor bonzo, CD186, BONZO, STRL33, TYMSTR
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CXCR6(10663)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Bonzo in 15 µg of human spleen tissue lysate.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable