Wichtige Dokumente
ABE479
Sigma-Aldrich
Anti-hMOF-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
Histone acetyltransferase KAT8, Lysine acetyltransferase 8, MOZ, YBF2/SAS3, SAS2 and TIP60 protein 1, MYST-1, hMOF
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
ChIP: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KAT8(84148)
Allgemeine Beschreibung
hMOF, auch bekannt als Histon-Acetyltransferase KAT8 oder Lysin-Acetyltransferase, MOZ, YBF2/SAS3, SAS2, TIP60-Protein 1 und MYST-1, und kodiert durch das Gen KAT8/MOF/MYST1, ist eine Histon-Acetyltransferase, die an der Transkriptionsaktivierung beteiligt und auch eine Komponente des MSL-Komplexes ist, der an der Acetylierung des nukleosomalen Histons H4 beteiligt ist, das speziell H4K16ac produziert. Als Teil des NSL-Komplexes ist es möglicherweise an der Acetylierung des nukleosomalen Histons H4 an mehreren Lysinresten beteiligt. hMOF ist auch ein Bestandteil vieler anderer MSL-verwandter Komplexe, einschließlich der Methyltransferase-Komplexe, und interagiert mit zahlreichen anderen verwandten Proteinen, darunter BAP18, CHD8, E2F6, HSP70, INO80C, KANSL1, LAS1L, MAX, MCRS1, MGA, MOF/KAT8, PELP1, PHF20, PRP31, RING2, RUVB1/TIP49A, RUVB2/TIP49B, SENP3, TAF1, TAF4, TAF6, TAF7, TAF9 und TEX10. hMOF ist im Zellkern und auf den Kernchromosomen lokalisiert.
Immunogen
Lineares Peptid, das dem hMOF entspricht.
Anwendung
Analyse mittels Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor immunpräzipierte hMOF aus HeLa-Zelllysat (Wu, L., et al. (2011). Mol Cell. 43(1): 132-144.).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor immunpräzipierte hMOF aus HeLa-Zelllysat (Smith, E.R., et al. (2005). Mol Cell Biol. 25(21): 9175-9188.).
Der Anti-hMOF-Antikörper weist den hMOF-Spiegel nach. & wurde veröffentlicht & und für die Verwendung bei hMOF validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Chromatin-Biologie
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HUVEC-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies hMOF in 10 µg HUVEC-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~60 kDa beobachtet. In manchen Zelllysaten können uncharakterisierte Bänder auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable