ABE446
Anti-Monomethyl Histone H1 (Lys26) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Histone H1.3, Histone H1c, Histone H1s-2
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
monomethylation (Lys26)
Angaben zum Gen
human ... HIST1H1D(3007)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Dot Blot Specificity Analysis: This antibody detected Monomethyl Histone H1 (Lys26) in in an Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667) and in an Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Monomethyl Histone H1 (Lys26) in 10 µg of HeLa acid extract.
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable