ABE2879M
Anti-Dyskerin (Sheep)
from sheep, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 4, CBF5 homolog, Nopp140-associated protein of 57 kDa, Nucleolar protein NAP57, Nucleolar protein family A member 4, snoRNP protein DKC1
About This Item
Biologische Quelle
sheep
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DKC1(1736)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected Dyskerin associated to telomeres in telomerase-overexpressing HEK293 cells (Stern, J.L., et. al. (2012). Mol Cell Biol. 32(13):2384-95).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot recoverd Dyskerin telomerase-overexpressing 293T cells. (Stern, J.L., et. al. (2012). Mol Cell Biol. 32(13):2384-95).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Dyskerin in HEK293T cells transfected with a dyskerin expression plasmid (Courtesy of the laboratories of Dr. Hilda Pickett and Dr. Tracy Bryan, Children s Medical Research Institute, Australia).
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Dyskerin in HeLa cell Lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable