ABE2865
Anti-Meis1/2
from rabbit
Synonym(e):
Homeobox protein Meis1, Myeloid ecotropic viral integration site 1, Homeobox protein Meis2, Meis1-related protein 1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
salamander (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
ChIP: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Meis2(17536)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) Analysis: A representative lot detected Meis1/2 in Chromatin Immunoprecipitation applications (Penkov, D., et. al. (2013). Cell Rep. 3(4):1321-33; Marcos, S., et. al. (2015). Development. 142(17):3009-20).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Meis1/2 in Western Blotting applications (Mercader, N., et. al. (2005). Development. 132(18):4131-42).
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Meis1/2 in HEK293T cells transfected with pCMVTAG2-Flag-Meis2a.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable