ABE1959
Anti-RAD9A Antibody
from rabbit
Synonym(e):
Cell cycle checkpoint control protein RAD9A, DNA repair exonuclease rad9 homolog A, hRAD9, mRAD9, Rad9-like protein
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAD9A(5883)
mouse ... Rad9A(19367)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected strong RAD9A immunoreactivity in the nuclei of prophase spermatocytes, lower immunoreactivity was also seen in Sertoli cells, while little or no staining of spermatids and spermatogonia was seen in 3.7% paraformaldehyde-fixed, paraffin-embedded mouse testis tissue sections (Vasileva, A., et al. (2013). J. Cell Sci. 126(Pt 17):3927-3938).
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected RAD9A in human prostate cancer tissue section.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable