ABE188
Anti-HEXIM1 Antibody
serum, from rabbit
Synonym(e):
Protein HEXIM1, Cardiac lineage protein 1, Estrogen down-regulated gene 1 protein, Hexamethylene bis-acetamide-inducible protein 1, Menage a quatre protein 1, hexamethylene-bis-acetamide-inducible transcript 1, HMBA-inducible, hexamethylene bisacetamide-
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CLIP1(6249) , HEXIM1(10614)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Transkriptionsfaktoren
Chromatin-Biologie (ChIP)
Qualität
Western Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected HEXIM1 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
HeLa cell lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1