ABC945
Anti-GMPR Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
GMP reductase 1, Guanosine 5′-monophosphate oxidoreductase 1, Guanosine monophosphate reductase 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
primate (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GMPR(2766)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Cytoskelettale Signalübertragung
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected GMPR in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1