ABC848
Anti-Toso Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Fas apoptotic inhibitory molecule 3, Regulator of Fas-induced apoptosis Toso, Toso
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FAIM3(9214)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Apoptose - Weiterführende Produkte
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected Toso in human lung tissue lysate with and without blocking peptide.
Zielbeschreibung
Despite its predicted molecular weight of 43 kDa, Toso often migrates at 60 kDa in western blots.
Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable