ABC847
Anti-TACI Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 13B, Transmembrane activator and CAML interactor, CD267
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TNFRSF13B(23495)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Apoptose - Weiterführende Produkte
Qualität
Western Blotting Analysis: 5 μg/mL of this antibody detected TACI in K562 and U937 cell lysates.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable