ABC227
Anti-GABARAPL2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein-like 2, GABA(A) receptor-associated protein-like 2, Ganglioside expression factor 2, GEF-2, General protein transport factor p16, Golgi-associated ATPase enhancer of 16 kDa, GATE-16, MAP1 light chain 3-
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GABARAPL2(11345)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected GABARAPL2 in Raji membrane extract.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise