AB9433-I
Anti-GLP1R Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
GLP-1R, GLP-1 Receptor, GLP1-R, GLP1R,GLP-1-R
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GLP1R(2740)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Stoffwechsel
Zelluläre Signaltransduktion
Lipidstoffwechsel & Gewichtsregulierung
Lipidabhängige Signalübertragung
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: 2 ug/ml this antibody showed cytoplasmic staining of subsets of endocrine cells in islets of Langerhans in human pancreas.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable